Få mere at vide
4-methyloxazol-5-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103752
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10103752 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10085922 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10103752 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10002DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 62348-24-7
Molekylær formel C5H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 145.54
MDL nummer MFCD06200856
InChI nøgle YPKNOSGIABPXKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyloxazole-5-carbonyl chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyloxazole-5-carbonylchloride, 4-methyl-5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl-chloride, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2795217
IUPAC navn 4-methyl-1,3-oxazol-5-carbonylchlorid
SMIL CC1=C(OC=N1)C(Cl)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methyloxazole-5-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 145.54
Procent renhed 97%