missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methyloxazole-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30474757
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474757 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474757 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32553050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methyloxazole-2-carboxylic Acid
CAS 1196151-81-1
Molekylær formel C5 H5 N O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-9-4(6-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
SMIL Cc1coc(n1)C(=O)O
IUPAC navn 4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 127.098
Formel vægt 127.027
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.