Få mere at vide
4-Methyloxazole-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyloxazole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1196151-81-1 |
| Molekylær formel | C5 H5 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-9-4(6-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | Cc1coc(n1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.098 |
| Formel vægt | 127.027 |