Få mere at vide
4-methyloctansyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyloctanoic acid |
| Tæthed | 0.91 |
| Kogepunkt | 272 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4335 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1755426 |
| Formel vægt | 158.24 |
| Procent renhed | 98% |