missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Methylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid, TRC

Artikelnummer. 30466187
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466187 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3257535MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Methylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid
CAS 123743-84-0
Molekylær formel C10 H13 N3 O3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O3/c1-13(12-16)9(4-5-10(14)15)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3,(H,14,15)
SMIL CN(N=O)C(CCC(=O)O)c1cccnc1
IUPAC navn 4-[methyl(nitroso)amino]-4-pyridin-3-ylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 223.23
Formel vægt 223.0957
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.