missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanol, TRC

Artikelnummer. 30136071
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136071 50 mg
30008113 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32575550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 85352-99-4
Molekylær formel C10 H15 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 225.24
Synonym 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, 1-oxide, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanol, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol 1-oxide, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)butan-1-ol
IUPAC navn N-[4-hydroxy-4-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)butyl]-N-methylnitrous amide
SMIL CN(CCCC(O)c1ccc[n+]([O-])c1)N=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O3/c1-12(11-15)6-3-5-10(14)9-4-2-7-13(16)8-9/h2,4,7-8,10,14H,3,5-6H2,1H3
Formel vægt 225.1113
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.