Få mere at vide
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone (1.0 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Artikelnummer. 30040941
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30040941 1 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30040941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT07401X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4)
CAS 764661-24-7
Molekylær formel C10 2H4 H9 N3 O2
Mængde 1 x 1 mL
Synonym 1-Butanone, 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-, N-Nitrosonornicotine-ketone D4 (pyridyl D4), 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
SMIL [2H]c1nc([2H])c(C(=O)CCCN(C)N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn N-methyl-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)butyl]nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 211.25
Formel vægt 211.1259
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 1 mg/mL