missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC

Artikelnummer. 30012790
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012790 5 mg
30008436 25 mg
30007300 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3257405MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 76014-81-8
Molekylær formel C10 H15 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Synonym 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol, NNAL, Racemic 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, Racemic NNAL
IUPAC navn N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-methylnitrous-amid
SMIL CN(CCCC(O)c1cccnc1)N=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
Formel vægt 209.1164
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.