missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-d5 |
| CAS | 1794885-45-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10H10D5N3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-d5, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol-d5, rac NNAL-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3,7D2 |
| SMIL | OC(CCC([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H])C1=CC=CN=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.28 |
| Formel vægt | 214.1478 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?