Få mere at vide
4-methylnikotinsyrehydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10500553
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10500553 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10101182 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10500553 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01942EA
Kemiske identifikatorer
CAS 94015-05-1
Molekylær formel C7H6NO2
Molekylvægt (g/mol) 136.13
MDL nummer MFCD00832700
InChI nøgle ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methylnicotinic acid hydrochloride, 4-methylpyridine-3-carboxylic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hcl, 4-methyl-nicotinic acid hydrochloride, acmc-209wrr, 4-methyl nicotinic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride;, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride salt, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride;
PubChem CID 2796506
SMIL CC1=CC=NC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylnicotinic acid hydrochloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
IUPAC navn 4-methylpyridin-3-carboxylat
Formel vægt 173.6
Procent renhed 95%