Få mere at vide
4-Methylnicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylnicotinamide |
| CAS | 7250-52-4 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxamide','4-methyl-, Nicotinamide','4-methyl- (6CI,8CI), 4-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 4-Methylnicotinamide, 4-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 131712, NSC 30041 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-9-4-6(5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| SMIL | Cc1ccncc1C(=O)N |
| IUPAC navn | 4-methylpyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0637 |