Få mere at vide
4-Methylnaphthalene-1-boronic acid, 96%
Artikelnummer. p-7035284
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15469767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52998.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103986-53-4 | C11H11BO2 | 186.02 g/mol
Reaktant til Suzuki-Miyaura kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant til Suzuki
-Miyaura kobling.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103986-53-4
Molekylær formel C11H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 186.02
MDL nummer MFCD01632204
InChI nøgle JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl
PubChem CID 2773511
IUPAC navn (4-methylnaphthalen-1-yl)borsyre
SMIL CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylnaphthalene-1-boronic acid
Smeltepunkt 239°C to 240°C
Mængde 1 g
Formel vægt 186.02
Procent renhed 96%