Få mere at vide
4-Methylnaphthalen-1-boronsyre, 96 %
Artikelnummer. 15479767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479767 5 g 5g
15469767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52998.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
CAS: 103986-53-4 | C11H11BO2 | 186,02 g/mol
Reaktant til Suzuki-Miyaura kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant til Suzuki
-Miyaura kobling.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103986-53-4
Molekylær formel C11H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 186.02
MDL nummer MFCD01632204
InChI nøgle JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl
PubChem CID 2773511
IUPAC navn (4-methylnaphthalen-1-yl)borsyre
SMIL CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylnaphthalene-1-boronic acid
Smeltepunkt 239 °C til 240 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 186.02
Procent renhed 96%