Få mere at vide
4-Methylmorflin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylmorpholine |
| CAS | 109-02-4 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C5H11NO |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | 1-Methylmorpholine, 4-Methylmorpholine, KL 21, N-Methylmorpholine, NMM, NSC 938 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 4-methylmorfolin |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.15 |
| Vis mere |