Få mere at vide
4-(Methylmercapto)phenol, TRC
Artikelnummer. 30476961
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30476961 10 g
1 options
Artikelnummer. 30476961 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32016010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylmercapto)phenol
CAS 1073-72-9
Molekylær formel C7H8OS
Mængde 10 g
Synonym p-(Methylthio)-phenol, p-Methylmercapto-phenol, 4-(Methylsulfenyl)phenol, 4-(Methylthio)phenol, 4-Hydroxyphenyl Methyl Sulfide, 4-Hydroxythioanisole, 4-Methylsulfanylphenol, Methyl 4-Hydroxyphenyl Sulfide, NSC 75840, p-(Methylthio)phenol, p-Hydroxyphenyl Methyl Sulfide, p-Hydroxythioanisole
InChI formel InChI=1S/C7H8OS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
SMIL CSc1ccc(O)cc1
Molekylvægt (g/mol) 140.2