Få mere at vide
4-(methylmercapto)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11915731 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11915731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127130250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1073-72-9 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylmercapto)phenol
CAS 1073-72-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 85.0°C to 87.0°C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 153.0°C to 156.0°C (20.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C7H8OS
Lineær formel CH3SC6H4OH
MDL nummer MFCD00002351
Mængde 25 g
Beilstein 06,I,419
Fieser 02,281
Synonym 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
InChI nøgle QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 4-methylsulfanylphenol
Molekylvægt (g/mol) 140.20
PubChem CID 14086
ChEBI CHEBI:38862
Formel vægt 140.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Methylmercapto)phenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.