missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylisoquinoline |
| CAS | 1196-39-0 |
| Molekylær formel | C10 H9 N |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-11-7-9-4-2-3-5-10(8)9/h2-7H,1H3 |
| SMIL | Cc1cncc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-methylisoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.19 |
| Formel vægt | 143.0735 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?