Få mere at vide
4-Methylindole, 99%
Artikelnummer. 10466760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10466760 1 g Glasflaske 1g
10637753 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10466760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 133890010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16096-32-5 | C9H9N | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16096-32-5
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00005668
InChI nøgle PZOUSPYUWWUPPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylindole, 4-methyindole, 1h-indole, 4-methyl, indole, 4-methyl, 4-methyl indole, 4-methyl-indole, pubchem7233, acmc-1bpu3, ksc179o0l
PubChem CID 85282
IUPAC navn 4-methyl-lH-indol
SMIL CC1=C2C=CNC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylindole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 5°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 267°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.6060 to 1.608
Mængde 1 g
Beilstein 20,II,204
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.