Få mere at vide
4-Methylindan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylindan |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-10(8)9/h2,4-5H,3,6-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 132.0939 |