Få mere at vide
4-Methylimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylimidazol |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6) |
| Formel vægt | 82.0531 |