Få mere at vide
4-Methylimidazole, Mikromol™
Beskrivelse
4-Methylimidazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylimidazol |
| CAS | 822-36-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methylimidazol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Imidazole, 4-methyl- (9CI), Imidazole, 4(or 5)-methyl- (6CI,7CI), Imidazole, 4-methyl- (8CI), 4(5)-Methylimidazole, 4(or 5)-Methylimidazole, 4-Methyl-1H-imidazole, 4-Methylimidazole, 5-Methyl-1H-imidazole, 5-Methylimidazole, NSC 40744 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6) |
| SMIL | Cc1cnc[nH]1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-1H-imidazole |
| Vis mere |