Få mere at vide
4-Methylimidazole-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylimidazole-D6 |
| CAS | 1219804-79-1 |
| Molekylær formel | C4 D6 N2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 4-(Trideuteriomethyl)-1,2,5-trideuterio-1 H-imidazole, 4-Methylimidazole-d6, 4-(Methyl-d3)imidazole-1,2,5-d3, 4-Methylimidazole-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3 H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2 D,3 D/hD |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])n([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,4-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.1408 |
| Formel vægt | 88.0908 g/mol |
| Vis mere |