Få mere at vide
4-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481147
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481147 10 g 10g
11491147 50 g 50g
11401157 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24139.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 822-36-6 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
4-Methylimidazol bruges til hærdning af epoxyharpiks, det vigtigste råmateriale til medicincimetidin. Det kan også bruges til syntese af antibakterielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylimidazol bruges til hærdning af epoxyharpiks, det vigtigste råmateriale til medicincimetidin. Det kan også bruges til syntese af antibakterielt middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 822-36-6
Molekylær formel C4H6N2
Molekylvægt (g/mol) 82.11
MDL nummer MFCD00005201
InChI nøgle XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylimidazole, 4-methyl-1h-imidazole, 4 5-methylimidazole, 1h-imidazole, 4-methyl, 4-me-i, 5-methylimidazole, imidazole, 4-methyl, 4 or 5-methylimidazole, 4-mei, 4-methylimidazol
PubChem CID 13195
ChEBI CHEBI:40035
IUPAC navn 5-methyl-lH-imidazol
SMIL CC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylimidazole
Smeltepunkt 49°C to 57°C
Tæthed 1.02
Kogepunkt 263°C
Flammepunkt 157°C (314°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3263
Beilstein 1453
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 82.11
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360Fd-Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylimidazole