Få mere at vide
4-methylhomopiperazin-4-aminobenzentrihydrochloridmonohydrat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10516914
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10516914 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10482474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10516914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60364CB
Kemiske identifikatorer
CAS 913830-33-8
Molekylær formel C12H24Cl3N3O
Molekylvægt (g/mol) 332.694
MDL nummer MFCD09025902
InChI nøgle RSGOMRQTIZQMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline hydrate trihydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline trihydrochloride hydrate, 1-4-aminophenyl-4-methylhomopiperazine trihydrochloride hydrate, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl aniline trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline-hydrogen chloride-water 1/3/1
PubChem CID 44119580
IUPAC navn 4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)anilin;hydrat;trihydrochlorid
SMIL CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N.O.Cl.Cl.Cl
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4-Methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Yes
Mængde 250 mg
Formel vægt 332.71
Procent renhed 90%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.