Få mere at vide
4-Methylhexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylhexanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9) |
| Formel vægt | 130.0994 |