Få mere at vide
4-Methylhex-3-enoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylhex-3-enoic Acid |
| CAS | 55665-79-7 |
| Molekylær formel | C7 H12 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h4H,3,5H2,1-2H3,(H,8,9)/b6-4+ |
| SMIL | CC\C(=C\CC(=O)O)\C |
| IUPAC navn | (E)-4-methylhex-3-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.169 |
| Formel vægt | 128.084 |