missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylheptane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylheptane |
| CAS | 589-53-7 |
| Molekylær formel | C8 H18 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Heptane','4-methyl-, 4-Methylheptane, NSC 73953 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCC(C)CCC |
| IUPAC navn | 4-methylheptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.23 |
| Formel vægt | 114.1409 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?