missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylfluorene, TRC

Artikelnummer. 30479531
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30479531 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3053452.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-methyl-9H-fluorene
CAS 1556-99-6
Molekylær formel C14 H12
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Methyl-9H-fluorene
InChI formel InChI=1S/C14H12/c1-10-5-4-7-12-9-11-6-2-3-8-13(11)14(10)12/h2-8H,9H2,1H3
SMIL Cc1cccc2Cc3ccccc3c12
IUPAC navn 4-methyl-9H-fluorene
Molekylvægt (g/mol) 180.245
Formel vægt 180.094
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.