Få mere at vide
4-Methylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol (4-Methylestradiol), Mikromol™
Beskrivelse
4-Methylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol (4-Methylestradiol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylestradiol |
| CAS | 6171-48-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methylestradiol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C19 H26 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Methylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. C (EP), 4-Methylestradiol, Estradiol Hemihydrate Impurity C, Estradiol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-11-12-3-4-15-14(13(12)5-7-17(11)20)9-10-19(2)16(15)6-8-18(19)21/h5,7,14-16,18,20-21H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | Cc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc12 |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17S)-4,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Vis mere |