Få mere at vide
4-Methylesculetindisulfonic Acid Dipotassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylesculetindisulfonic Acid Dipotassium Salt |
| Molekylær formel | C10H6K2O10S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Methyl-6,7-bis(sulfooxy)-2H-1-benzopyran-2-one Dipotassium Salt, Bis(hydrogen sulfate) -6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin Dipotassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O10S2.2Na.3H2O/c1-5-2-10(11)18-7-4-9(20-22(15,16)17)8(3-6(5)7)19-21(12,13)14;;;;;/h2-4H,1H3,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2 |
| SMIL | O.O.O.[Na+].[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS(=O)(=O)[O-])c(OS(=O)(=O)[O-])cc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.48 |