Få mere at vide
4-Methylenepiperidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylenepiperidine Hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N.ClH/c1-6-2-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H |
| Formel vægt | 133.0658 |