missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4-Methylene-5-hexenyl)triphenyl-phosphonium Iodide, TRC

Artikelnummer. 30481094
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481094 25 mg
30477350 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30410525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4-Methylene-5-hexenyl)triphenyl-phosphonium Iodide
CAS 17842-92-1
Molekylær formel C25H26IP
Mængde 25 mg
Synonym (4-Methylene-5-hexen-1-yl)triphenyl-phosphonium Iodide
InChI formel InChI=1S/C25H26P.HI/c1-3-22(2)14-13-21-26(23-15-7-4-8-16-23,24-17-9-5-10-18-24)25-19-11-6-12-20-25;/h3-12,15-20H,1-2,13-14,21H2;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].C=CC(=C)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-methylidenehex-5-enyl(triphenyl)phosphanium;iodide
Molekylvægt (g/mol) 484.35
Formel vægt 484.0817
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.