Få mere at vide
4-Methyldibenzothiophen, TRC
Artikelnummer. 17901405
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17901405 1 g
17933015 250 mg
17942135 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17901405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2997651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7372-88-5
Molekylær formel C13 H10 S
Molekylvægt (g/mol) 198.28
Synonym 4-MDBT, 4-Methyldibenzo[b,d]thiophene
IUPAC navn 4-methyldibenzothiophen
SMIL Cc1cccc2c3ccccc3sc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyldibenzothiophene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-7-11-10-6-2-3-8-12(10)14-13(9)11/h2-8H,1H3
Formel vægt 198.0503
Procent renhed >95%