Få mere at vide
4-Methylcyclohexanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylcyclohexanone |
| CAS | 589-92-4 |
| Molekylær formel | C7 H12 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Methylcyclohexanone, 4-Methyl-1-cyclohexanone, NSC 3816 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | 4-methylcyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vægt | 112.0888 |