Få mere at vide
4-Methylcyclohexanone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15821181
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15821181 100 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15821181 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8207880100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 589-92-4
Smeltepunkt -41°C
Tæthed 0.92 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 169°C to 171°C/1013 hPa
Molekylær formel 4-(CH3)C6H9(=O)
MDL nummer MFCD00001643
Mængde 100 mL
Synonym 4-Methylcyclohexanone, Tetrahydro-p-cresol, 4-Methylcyclohexanone
Molekylvægt (g/mol) 112.17