Få mere at vide
4-Methylcyclohexanon, 98+%
Beskrivelse
4-Methylcyclohexanon blev brugt i syntesen af pinguisan-typen sesquiterpenoid acutifolon A, i racemisk form. Det bruges som mellemprodukter af CCNU, og det kan også bruges som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methylcyclohexanon blev brugt i syntesen af pinguisan-typen sesquiterpenoid acutifolon A, i racemisk form. Det bruges som mellemprodukter af CCNU, og det kan også bruges som opløsningsmiddel.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylcyclohexanone |
| Smeltepunkt | -41 °C |
| Tæthed | 0.914 |
| Kogepunkt | 169 °C til 171 °C |
| Flammepunkt | 48 °C (118 °F) |
| Brydningsindeks | 1.445 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2297 |
| Beilstein | 506746 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Vis mere |