Få mere at vide
4-Methylcyclohexanone, 98%
Artikelnummer. 10732411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10732411 100 g 100g
10488150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174261000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 589-92-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-92-4
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD00001643
InChI nøgle VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french
PubChem CID 11525
IUPAC navn 4-methylcyclohexan-1-one
SMIL CC1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylcyclohexanone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -41°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9140g/mL
Kogepunkt 169°C to 171°C
Flammepunkt 40°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3C6H9(=O)
Brydningsindeks 1.4445 to 1.4465
Mængde 100 g
Beilstein 07,18
Specifik vægtfylde 0.914
Formel vægt 112.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylcyclohexanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.