Få mere at vide
4-Methylcyclohexanemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylcyclohexanemethanol |
| CAS | 34885-03-5 |
| Molekylær formel | C8H16O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Methyl-cyclohexanemethanol, (4-Methylcyclohexyl)methanol, 4-Methylcyclohexane methanol, Hexahydro-p-methylbenzyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h7-9H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCC(CO)CC1 |
| IUPAC navn | (4-methylcyclohexyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vægt | 128.1201 |