Få mere at vide
4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 156.12 |