Få mere at vide
4-Methylcinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30471251
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30471251 10 g
1 options
Artikelnummer. 30471251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30496810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Methylcinnamic Acid
CAS 1866-39-3
Molekylær formel C10 H10 O2
Mængde 10 g
Synonym (E)-3-(p-Tolyl)acrylic acid, (2E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
SMIL Cc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC navn (E)-3-(p-tolyl)prop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0681