Få mere at vide
4-Methylcinnaminsyre, overvejende trans, 99 %
Artikelnummer. 11400963
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400963 5 g 5g
11410963 25 g 25g
11420963 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13337.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1866-39-3 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1866-39-3
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.188
MDL nummer MFCD00002697
InChI nøgle RURHILYUWQEGOS-VOTSOKGWSA-N
Synonym 4-methylcinnamic acid, 3-p-tolyl acrylic acid, e-3-p-tolyl acrylic acid, p-methylcinnamic acid, p-methyl cinnamic acid, 2e-3-4-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-methylphenyl prop-2-enoic acid, 4-methyl-cinnamic acid, e-3-4-methylphenyl-2-propenoic acid, 3-4-methylphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 731767
IUPAC navn (E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-ensyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylcinnamic acid
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt 196 °C til 200 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1364327
Formel vægt 162.19
Procent renhed 99%