Få mere at vide
4'-Methylchrysoeriol, MedChemExpress
Beskrivelse
4'-Methylchrysoeriol is a potent inhibitor of Cytochrome P450 enzymes, with an IC50 of 19 nM for human P450 1B1-dependent EROD.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methylchrysoeriol |
| CAS | 4712-12-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H14O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (66.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.29 |
| Formel vægt | 314.29 |
| Vis mere |