Få mere at vide
4-Methylkatekol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylcatechol |
| CAS | 452-86-8 |
| Molekylær formel | C7 H8 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2-Benzenediol, 4-methyl-, Pyrocatechol, 4-methyl- (6CI,8CI), 4-Methyl-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-3,4-dihydroxybenzene, 2-Hydroxy-4-methylphenol, 3,4-Dihydroxytoluene, 4-Methyl-1,2-benzediol, 4-Methyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Methylbenzcatechin, 4-Methylcatechol, 4-Methylpyrocatechol, 5-Methylcatechol, Homocatechol, Homopyrocatechol, NSC 17489, Toluene-3,4-diol, p-Methylcatechol, p-Methylpyrocatechol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-methylbenzen-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vægt | 124.0524 |