Få mere at vide
4-Methylcatechol-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylcatechol-d8 |
| CAS | 1219803-18-5 |
| Molekylær formel | C7 2H8 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1O[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,5-trideuterio-3,4-dideuteriooxy-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.19 |
| Formel vægt | 132.1026 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |