Få mere at vide
4-Methylkatekol, 98%
Artikelnummer. 10578041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10578041 5 g Glasflaske 5g
10469052 25 g Glasflaske 25g
10366551 100 g Glasflaske 100g
10606204 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10578041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-86-8 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-86-8
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002205
InChI nøgle ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
PubChem CID 9958
ChEBI CHEBI:17254
IUPAC navn 4-methylbenzen-1,2-diol
SMIL CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylcatechol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62°C to 69°C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 251°C
Flammepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(OH)2
Mængde 5 g
Beilstein 06, 878
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with acetone,alcohol,ether and toluene,moderately soluble in petroleum ether,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Chunks and/or Powder