Få mere at vide
4-methylcatechol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371607
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371607 25 g 25g
11381607 100 g 100g
11391607 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04495.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-86-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
4-Methylcatechol bruges til at syntetisere antimikrobielle antioxidanter. Det virker også som en effektiv hæmmer. Det kan bruges til at fremstille 4-brom-5-methyl-pyrocatechol. Det øger hjerneafledt neurotrofisk faktorindhold og mRNA-ekspression i dyrkede hjerneceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylcatechol bruges til at syntetisere antimikrobielle antioxidanter. Det virker også som en effektiv hæmmer. Det kan bruges til at fremstille 4-brom-5-methyl-pyrocatechol. Det øger hjerneafledt neurotrofisk faktorindhold og mRNA-ekspression i dyrkede hjerneceller.
Opløselighed Opløseligt i vand, methanol, acetone, ether og alkohol
.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke baser. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-86-8
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002205
InChI nøgle ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
PubChem CID 9958
ChEBI CHEBI:17254
IUPAC navn 4-methylbenzen-1,2-diol
SMIL CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylcatechol
Smeltepunkt 67°C to 69°C
Kogepunkt 251°C
Flammepunkt 140°C (284°F)
Mængde 25 g
Beilstein 636512
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,acetone,ether,and alcohol.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 96%