Få mere at vide
4-Methylcarbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylcarbazole |
| CAS | 3770-48-7 |
| Molekylær formel | C13H11N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Methyl-9H-carbazole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N/c1-9-5-4-8-12-13(9)10-6-2-3-7-11(10)14-12/h2-8,14H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| IUPAC navn | 4-methyl-9H-carbazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.23 |
| Formel vægt | 181.0891 |