missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4'-Methylbutyrophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methylbutyrophenone |
| CAS | 4160-52-5 |
| Molekylær formel | C11H14O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(4-Methylphenyl)-1-butanone, 1-Butyryl-4-methylbenzene, 4'-Methylbutyrophenone, NSC 163487, p-Methylbutyrophenone, p-Tolyl Propyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-11(12)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-methylphenyl)butan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vægt | 162.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?