missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-Methylbutyrophenone, TRC

Artikelnummer. 30480624
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480624 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2943301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-Methylbutyrophenone
CAS 4160-52-5
Molekylær formel C11H14O
Mængde 1 g
Synonym 1-(4-Methylphenyl)-1-butanone, 1-Butyryl-4-methylbenzene, 4'-Methylbutyrophenone, NSC 163487, p-Methylbutyrophenone, p-Tolyl Propyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-11(12)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCCC(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Formel vægt 162.1045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.