Få mere at vide
4-Methylbiphenyl, 98%
Artikelnummer. 11477716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477716 25 g 25g
11457716 1 g 1g
11467716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14702.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 644-08-6 | C13H12 | 168,24 g/mol
4-Methylbiphenyl, bruges som smagsingrediens i fødevareindustrien. Det bruges også som mellemprodukt i landbrugskemikalier, farvestoffer, smags- og duftstoffer, farmaceutiske, syntetiske materialer. Det bruges også som et OLED-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylbiphenyl, bruges som smagsingrediens i fødevareindustrien. Det bruges også som mellemprodukt i landbrugskemikalier, farvestoffer, smags- og duftstoffer, farmaceutiske, syntetiske materialer. Det bruges også som et OLED-mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol og ether, meget opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 644-08-6
Molekylær formel C13H12
Molekylvægt (g/mol) 168.24
MDL nummer MFCD00008544
InChI nøgle ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbiphenyl, 4-phenyltoluene, 4-methyl-1,1'-biphenyl, p-methylbiphenyl, p-methyldiphenyl, 4-methyldiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methyl, biphenyl, 4-methyl, p-phenyltoluene, 4-methylphenyl benzene
PubChem CID 12566
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbiphenyl
Smeltepunkt 44 °C til 48 °C
Tæthed 1.015
Kogepunkt 267 °C til 268 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 1904468
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol og ether, meget opløselig i organiske opløsningsmidler.
IUPAC navn 4-methyl-1,1'-biphenyl
Formel vægt 168.24
Procent renhed 98%